Titan(IV)oksid Reag. Ph. Eur. analytisk reagens, Supelco®
Leverandør: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.00808.1000 1.00808.9025 1.00808.9050
1.00808.1000EA 911 NOK
1.00808.1000 1.00808.9025 1.00808.9050
Titan(IV)oksid Reag. Ph. Eur. analytisk reagens, Supelco®
Titan(IV)oksid
Formel: TiO₂
Kokepunkt: 2900 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 1855 °C
Tetthet: 4,2 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011269
CAS-nummer: 13463-67-7
EINECS: 236-675-5
Merck Indeks: 13,09549
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 1855 °C
Molar Mass 79.87 g/mol
Bulk Density 850 kg/m3
Boiling Point 2900 °C
pH 7 - 8 (100 g/l, H2O, 20 °C) (slurry)