Titan(IV)oksid, Patinal®
Leverandør: Merck
1.11771.0100 1.11771.1000
1.11771.0100EA 0 NOK
1.11771.0100 1.11771.1000
Titan(IV)oksid, Patinal®
Titan(IV)oksid
Formel: TiO₂
Kokepunkt: 2900 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 1855 °C
Tetthet: 4,2 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011269
CAS-nummer: 13463-67-7
EINECS: 236-675-5
Merck Indeks: 13,09549