Titanium(IV) isopropoxide 98+%
Leverandør: Thermo Scientific
|
Danger
|
194700050
194702500
194700010
194700025
ACRO194700050EA
450
NOK
ACRO194700050
ACRO194702500
ACRO194700010
ACRO194700025
Titanium(IV) isopropoxide 98+%
Titanium(IV) isopropoxide
Formel:
C₁₂H₂₈O₄Ti Kokepunkt: 240 °C (760 mmHg) Smeltepunkt: >15 °C Tetthet: 0,95 g/cm³ Flash punkt: 46 °C Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00008871 CAS-nummer: 546-68-9 EINECS: 208-909-6 FN: 2413 ADR: 3,III Merck Indeks: 12,09614 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | Clear liquid (May darken on storage) |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | ≥15 °C |
Assay | 16.6 to 17.3 % (Ti) |
Color scale | ≤100 APHA |