Titanium(IV) ethanolate for syntese
Leverandør: Merck
Warning
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21083.0250 8.21083.1000
8.21083.0250EA 998 NOK
8.21083.0250 8.21083.1000
Titanium(IV) ethanolate for syntese
Titanium(IV) ethanolate
Formel: C₈H₂₀O₄Ti
Kokepunkt: 150 °C (1013 hPa)
Tetthet: 1,107 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 33 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00009071
CAS-nummer: 3087-36-3
EINECS: 221-410-8
FN: 1993
ADR: 3,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility (20 °C) Hydrolysis
Melting Point -40 °C
Molar Mass 228.15 g/mol
Boiling Point 150 - 155 °C (16 hPa)
Flash Point 33 °C
Refractive Index 1.5043 (20 °C, 589 nm)
Density 1.08 g/cm3 (20 °C)