Titanium(IV) propanolate for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Warning
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21107.0100 8.21107.0500
8.21107.0100EA 445 NOK
8.21107.0100 8.21107.0500
Titanium(IV) propanolate for syntese, Sigma-Aldrich®
Titanium(IV) propanolate
Formel: C₁₂H₂₈O₄Ti
Kokepunkt: 137 °C (7 hPa)
Tetthet: 1,033 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00009365
CAS-nummer: 3087-37-4
EINECS: 221-411-3
FN: 2413
ADR: 3,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility (20 °C) (decomposition)
Molar Mass 284.22 g/mol
Boiling Point 170 °C (36 hPa)
Flash Point 38 °C
Refractive Index 1.4962 (25 °C, 589 nm)
Density 1.05 g/cm3 (20 °C)