Tantal pentaklorid 99.99% (trace metals basis)
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: Tantalum (V) chloride
203910050 203910250 203911000
ACRO203910050EA 810 NOK
ACRO203910050 ACRO203910250 ACRO203911000
Tantal pentaklorid 99.99% (trace metals basis)
Tantal pentaklorid
Formel: Cl₅Ta
MW: 358,21 g/mol
Kokepunkt: 232…235 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 221 °C
Tetthet: 3,68 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011253
CAS-nummer: 7721-01-9
EINECS: 231-755-6
FN: 3260
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals
Total trace metal impurities ≤100 ppm