Vanadium (III) klorid 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
197000250 197001000 197000050
ACRO197000250EA 1850 NOK
ACRO197000250 ACRO197001000 ACRO197000050
Vanadium (III) klorid 97%
Vanadium (III) klorid
Formel: Cl₃V
MW: 157,3 g/mol
Smeltepunkt: 250 °C (dec.)
Tetthet: 3 g/cm³
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011454
CAS-nummer: 7718-98-1
EINECS: 231-744-6
FN: 2475
ADR: 8,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Dark blue to violet to black Powder
Titration Argentometric ≥96.0 %
Insoluble matter ≤0.5 % (in water)