Niobium(V)oksid 99.99% (trace metals basis)
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
193630500 193630100 193632500
ACRO193630500EA 2225 NOK
ACRO193630500 ACRO193630100 ACRO193632500
Niobium(V)oksid 99.99% (trace metals basis)
Niobium(V)oksid
Formel: Nb₂O₅
Smeltepunkt: 1520 °C
Tetthet: 4,47 g/cm³
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011128
CAS-nummer: 1313-96-8
EINECS: 215-213-6
Merck Indeks: 14,06559
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to off-white Powder
Total trace metal impurities ≤0.01 %