Vanadium(V)oksid 99.6+%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: Vanadium pentoxide, di-Vanadium pentaoxide
206422500 206420010
ACRO206422500EA 1350 NOK
ACRO206422500 ACRO206420010
Vanadium(V)oksid 99.6+%
Vanadium(V)oksid
Formel: O₅V₂
MW: 181,88 g/mol
Kokepunkt: 1750 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 690 °C
Tetthet: 3,35 g/cm³
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011457
CAS-nummer: 1314-62-1
EINECS: 215-239-8
FN: 2862
ADR: 6.1,III
Merck Indeks: 13,09987
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Yellow to orange-brown Powder
Assay ≥99.60 %
Chromium (Cr) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤300 ppm
Potassium (K) ≤200 ppm
Silicon (Si) ≤200 ppm
Sodium (Na) ≤200 ppm