Krom (III) klorid, vannfri for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Warning
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18090.0025 8.18090.0002
8.18090.0025EA 998 NOK
8.18090.0025 8.18090.0002
Krom (III) klorid, vannfri for syntese, Sigma-Aldrich®
Krom (III) klorid
Formel: Cl₃Cr
Smeltepunkt: 1152 °C
Tetthet: 2,76 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00010948
CAS-nummer: 10025-73-7
EINECS: 233-038-3
FN: 3077
ADR: 9,III
Merck Indeks: 12,02278
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point 1152 °C
Molar Mass 158.35 g/mol
Boiling Point 1300 °C decomposes
Density 2.87 g/cm3 (25 °C)