Tungsten(VI) chloride 99% 20 mesh
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: Tungsten hexachloride
200300100 200300500 200302500
ACRO200300100EA 955 NOK
ACRO200300100 ACRO200300500 ACRO200302500
Tungsten(VI) chloride 99% 20 mesh
Tungsten(VI) chloride
Formel: Cl₆W
MW: 396,56 g/mol
Kokepunkt: 347 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 275 °C
Tetthet: 3,518 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011463
CAS-nummer: 13283-01-7
EINECS: 236-293-9
FN: 3260
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Grey to dark blue to violet to black Powder
Purity ≥98.5 %