Tungsten(VI) chloride 99.9+% (trace metals basis)
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: Tungsten hexachloride
221430100 221431000
ACRO221430100EA 1175 NOK
ACRO221430100 ACRO221431000
Tungsten(VI) chloride 99.9+% (trace metals basis)
Tungsten(VI) chloride
Formel: Cl₆W
MW: 396,56 g/mol
Kokepunkt: 347 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 275 °C
Tetthet: 3,518 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011463
CAS-nummer: 13283-01-7
EINECS: 236-293-9
FN: 3260
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Grey to dark blue to violet to black Powder
Total trace metal impurities ≤0.10 %