Wolframtrioksid 99+%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Tungsten (VI) oxide
214211000 214215000
ACRO214211000EA 1250 NOK
ACRO214211000 ACRO214215000
Wolframtrioksid 99+%
Wolframtrioksid
Formel: O₃W
MW: 231,84 g/mol
Smeltepunkt: 1470…1475 °C
Tetthet: 7,16 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011466
CAS-nummer: 1314-35-8
EINECS: 215-231-4
Merck Indeks: 12,09947
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Yellow to yellow-green Powder
Assay ≥99.0 %