Molybden(IV)sulfid 98.5%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Molybdenum disulphide
215781000 215785000 215780025
ACRO215781000EA 1375 NOK
ACRO215781000 ACRO215785000 ACRO215780025
Molybden(IV)sulfid 98.5%
Molybden(IV)sulfid
Formel: MoS₂
MW: 160,07 g/mol
Smeltepunkt: 2375 °C
Tetthet: 4,8 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003470
CAS-nummer: 1317-33-5
EINECS: 215-263-9
Merck Indeks: 12,06318
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Grey to black Powder
Assay ≥98.0 % (MoS2)