Mangan (II) klorid, vannfri 99+% 80 mesh
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: Manganese dichloride
223610500 223610100
ACRO223610500EA 2350 NOK
ACRO223610500 ACRO223610100
Mangan (II) klorid, vannfri 99+% 80 mesh
Mangan (II) klorid
Formel: MnCl₂
MW: 125,84 g/mol
Kokepunkt: 1190 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 650 °C
Tetthet: 2,98 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011114
CAS-nummer: 7773-01-5
EINECS: 231-869-6
FN: 3077
ADR: 9,III
Merck Indeks: 12,05768
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Pink Powder
Titration Complexometric ≥99.0 %
Solubility (10 % in dilute HCl) Clear solution
Particle size -80 mesh