Mangan (II) klorid 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: Manganese dichloride
271410010 271410250 271410025 271412500
ACRO271410010EA 820 NOK
ACRO271410010 ACRO271410250 ACRO271410025 ACRO271412500
Mangan (II) klorid 97%
Mangan (II) klorid
Formel: MnCl₂
MW: 125,84 g/mol
Kokepunkt: 1190 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 650 °C
Tetthet: 2,98 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011114
CAS-nummer: 7773-01-5
EINECS: 231-869-6
FN: 3077
ADR: 9,III
Merck Indeks: 12,05768
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Pink Flakes or beads
Titration Complexometric ≥96.0 %
Water ≤1 %
Iron (Fe) ≤200 ppm
Nickel (Ni) ≤200 ppm