Mangan (II) klorid for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Danger
Synonymer: Manganese dichloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.05930.0100 8.05930.0500
8.05930.0100EA 632 NOK
8.05930.0100 8.05930.0500
Mangan (II) klorid for syntese, Sigma-Aldrich®
Mangan (II) klorid
Formel: MnCl₂
MW: 125,84 g/mol
Kokepunkt: 1190 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 650 °C
Tetthet: 2,98 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011114
CAS-nummer: 7773-01-5
EINECS: 231-869-6
FN: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Indeks: 12,05768
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility 723 g/l (25 °C)
Melting Point 650 °C
Molar Mass 125.84 g/mol
Boiling Point 1190 °C
Density 2.977 g/cm3 (25 °C)
pH 5.5 (25 g/l, H2O, 20 °C)