Mangan(IV)oksid 99.99+% (trace metals basis)
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Manganese dioxide, Manganese(IV) oxide, activated, Manganese peroxide, Mangan(IV)-oxid
193470050 193470250 193471000
ACRO193470050EA 970 NOK
ACRO193470050 ACRO193470250 ACRO193471000
Mangan(IV)oksid 99.99+% (trace metals basis)
Mangan(IV)oksid
Formel: MnO₂
MW: 86,94 g/mol
Smeltepunkt: 535 °C (dec.)
Tetthet: 5,03 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003463
CAS-nummer: 1313-13-9
EINECS: 215-202-6
Merck Indeks: 14,05730
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Grey to black Powder or crystals and/or chunks
Total trace metal impurities ≤100 ppm