Mangan(IV)oksid 80-85%, pulver
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Manganese dioxide, Manganese(IV) oxide, activated, Manganese peroxide, Mangan(IV)-oxid
213490010 213490250 213490025
ACRO213490010EA 1500 NOK
ACRO213490010 ACRO213490250 ACRO213490025
Mangan(IV)oksid 80-85%, pulver
Mangan(IV)oksid
Formel: MnO₂
MW: 86,94 g/mol
Smeltepunkt: 535 °C (dec.)
Tetthet: 5,03 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003463
CAS-nummer: 1313-13-9
EINECS: 215-202-6
Merck Indeks: 14,05730
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Dark grey Powder
Loss on drying ≤0.5 % (105°C)
Titration with Na2S2O3 ≥80 %
Silicate (as SiO2) ≤7 %
Iron (Fe) ≤1 %
Insoluble matter ≤10 % (in HCl)