Mangan(IV)oksid 99% -10 mesh
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Manganese dioxide, Manganese(IV) oxide, activated, Manganese peroxide, Mangan(IV)-oxid
222581000 222585000 222580025
ACRO222581000EA 560 NOK
ACRO222581000 ACRO222585000 ACRO222580025
Mangan(IV)oksid 99% -10 mesh
Mangan(IV)oksid
Formel: MnO₂
MW: 86,94 g/mol
Smeltepunkt: 535 °C (dec.)
Tetthet: 5,03 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003463
CAS-nummer: 1313-13-9
EINECS: 215-202-6
Merck Indeks: 14,05730
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Grey to black Powder
Titration with Na2S2O3 ≥98.5 %