Mangan(IV)oksid ≥89.0%, pulver, Supelco®
Leverandør: Merck
Warning
Synonymer: Manganese dioxide, Manganese(IV) oxide, activated, Manganese peroxide, Mangan(IV)-oxid
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.05957.1000 1.05957.9025
1.05957.1000EA 1060 NOK
1.05957.1000 1.05957.9025
Mangan(IV)oksid ≥89.0%, pulver, Supelco®
Mangan(IV)oksid
Formel: MnO₂
MW: 86,94 g/mol
Smeltepunkt: 535 °C
Tetthet: 5,03 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003463
CAS-nummer: 1313-13-9
EINECS: 215-202-6
Merck Indeks: 14,05730
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay (manganometric) ≥ 89.0 %
Substances insoluble in hydrochloric acid ≤ 5.0 %
Sulphate (SO₄) ≤ 0.1 %
Ba (Barium) ≤ 1.0 %
Ca (Calcium) ≤ 1.0 %
Fe (Iron) ≤ 1.5 %
Loss on drying (105 °C) ≤ 0.3 %