Mangan(IV)oksid for syntese
Leverandør: Merck
Warning
Synonymer: Manganese dioxide, Manganese(IV) oxide, activated, Manganese peroxide, Mangan(IV)-oxid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.05958.0100 8.05958.1000 8.05958.9025 8.05958.9050
8.05958.0100EA 335 NOK
8.05958.0100 8.05958.1000 8.05958.9025 8.05958.9050
Mangan(IV)oksid for syntese
Mangan(IV)oksid
Formel: MnO₂
MW: 86,94 g/mol
Smeltepunkt: 535 °C
Tetthet: 5,03 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003463
CAS-nummer: 1313-13-9
EINECS: 215-202-6
Merck Indeks: 14,05730
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility (20 °C) insoluble
Molar Mass 86.94 g/mol
Bulk Density 600 - 800 kg/m3
Vapor Pressure (20 °C)
Density 5.03 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) not applicable