Kobalt(II)klorid, vannfri 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Danger
214130050 214131000 214135000
ACRO214130050EA 725 NOK
ACRO214130050 ACRO214131000 ACRO214135000
Kobalt(II)klorid, vannfri 97%
Kobalt(II)klorid
Formel: Cl₂Co
Kokepunkt: 1049 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 735 °C
Tetthet: 1,6795 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00010938
CAS-nummer: 7646-79-9
EINECS: 231-589-4
FN: 3077
ADR: 9,III
Merck Indeks: 12,02498
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Blue Powder
Titration Complexometric ≥96.0 %
Iron (Fe) ≤500 ppm
Lead (Pb) ≤100 ppm
Nickel (Ni) ≤2000 ppm