Kobalt(II)klorid, anhydrous zS, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Danger
Synonymer: Cobaltous chloride, Cobalt dichloride
MQ200
8.02540.0025 8.02540.0100 8.02540.0010
8.02540.0025EA 600 NOK
8.02540.0025 8.02540.0100 8.02540.0010
Kobalt(II)klorid, anhydrous zS, Sigma-Aldrich®
Kobalt(II)klorid
Formel: Cl₂Co
MW: 129.84 g/mol
Kokepunkt: 1049
Smeltepunkt: 735
Tetthet: 1.6795 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00010938
CAS-nummer: 7646-79-9
EINECS: 231-589-4
FN: 3077
ADR: 9 III
Merck Indeks: 12,02498
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 735 °C
Molar Mass 129.83 g/mol
Boiling Point 1049 °C (1013 hPa)
Density 3.36 g/cm3 (25 °C)