Jern(III)klorid, vannfri 98%, ren
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
169430010 169430025 169430050 169430100 169430250
ACRO169430010EA 1025 NOK
ACRO169430010 ACRO169430025 ACRO169430050 ACRO169430100 ACRO169430250
Jern(III)klorid, vannfri 98%, ren
Jern(III)klorid
Formel: FeCl₃
Kokepunkt: 315 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 260 °C
Tetthet: 2,8 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011005
CAS-nummer: 7705-08-0
EINECS: 231-729-4
FN: 1773
ADR: 8,III
Merck Indeks: 13,04048
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Dark grey to black Powder
Titration Iodometric 97.5 to 102.5 %
Arsenic (As) ≤20 ppm
Copper (Cu) ≤1000 ppm
Lead (Pb) ≤200 ppm
Manganese (Mn) ≤3000 ppm
Zinc (Zn) ≤1000 ppm