Jern(III)klorid, vannfri, GPR RECTAPUR®
Leverandør: VWR Chemicals
Danger
24216.268EA 630 NOK
24216.268 24216.361 24216.460
Jern(III)klorid, vannfri, GPR RECTAPUR®
Jern(III)klorid
Formel: FeCl₃
Kokepunkt: 315 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 260 °C
Tetthet: 2,8 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011005
CAS-nummer: 7705-08-0
EINECS: 231-729-4
FN: 1773
ADR: 8,III
Merck Indeks: 13,04048
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Dark green to black, cryst. powder (NK)
Assay Min. 98,5%
Insoluble matter Max. 0,2%
Arsenic (As) Max. 0.001%
Chromium (Cr) Max. 0,05%
Copper (Cu) Max. 0,01%
Manganese (Mn) Max. 0,2%
Nickel (Ni) Max. 0,03%
Lead (Pb) Max. 0.001%
Zinc (Zn) Max. 0,04%