Platinum(II) chloride (≥73% Pt)
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: Platinum dichloride
195380010 195380050 195380250 195382500
ACRO195380010EA 2700 NOK
ACRO195380010 ACRO195380050 ACRO195380250 ACRO195382500
Platinum(II) chloride (≥73% Pt)
Platinum(II) chloride
Formel: Cl₂Pt
MW: 265,99 g/mol
Smeltepunkt: 581 °C (dec.)
Tetthet: 6,05 g/cm³
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011181
CAS-nummer: 10025-65-7
EINECS: 233-034-1
FN: 3260
ADR: 8,III
Merck Indeks: 12,07687
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Grey-green to brown Powder
Assay ≥71.8 % (Pt)