Cobalt(II) fluoride 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: Cobalt difluoride, Cobaltous fluoride
311270250 311270050
ACRO311270250EA 1400 NOK
ACRO311270250 ACRO311270050
Cobalt(II) fluoride 99%
Cobalt(II) fluoride
Formel: CoF₂
MW: 96,93 g/mol
Kokepunkt: 1400 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 1200 °C
Tetthet: 4,46 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00010941
CAS-nummer: 10026-17-2
EINECS: 233-061-9
FN: 2923
ADR: 8,II
Merck Indeks: 13,02465
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Pink Powder
Assay ≥98.5 % (ex F)