Cobalt(II) oxide , Co >74% -325 mesh
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: Cobalt oxide
379200100 379201000
ACRO379200100EA 780 NOK
ACRO379200100 ACRO379201000
Cobalt(II) oxide , Co >74% -325 mesh
Cobalt(II) oxide
Formel: CoO
MW: 74,93 g/mol
Smeltepunkt: 1785 °C
Tetthet: 6,1 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00016031
CAS-nummer: 1307-96-6
EINECS: 215-154-6
FN: 3288
ADR: 6.1,II
Merck Indeks: 12,02507
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Dark grey to green-brown Powder
Additional info oxides
Purity ≥74.0 % Co