Nikkel(II)oksid 97%, pulver
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: Nickel monoxide, Nickel oxide, Bunsenite
415585000 415581000
ACRO415585000EA 2625 NOK
ACRO415585000 ACRO415581000
Nikkel(II)oksid 97%, pulver
Nikkel(II)oksid
Formel: NiO
MW: 74,69 g/mol
Smeltepunkt: 1960 °C
Tetthet: 4,6 to 6.67 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011145
CAS-nummer: 1313-99-1
EINECS: 215-215-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Green Powder
Titration Complexometric ≥96.0 %
Calcium (Ca) ≤0.003 %
Cobalt (Co) ≤0.025 %
Copper (Cu) ≤0.0005 %
Iron (Fe) ≤0.005 %
Magnesium (Mg) ≤0.01 %
Manganese (Mn) ≤0.001 %