Nikkel(II)oksid, sort 76% Ni
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: Nickel monoxide, Nickel oxide, Bunsenite
223120050 223121000 223125000 223120025
ACRO223120050EA 465 NOK
ACRO223120050 ACRO223121000 ACRO223125000 ACRO223120025
Nikkel(II)oksid, sort 76% Ni
Nikkel(II)oksid
Formel: NiO
MW: 74,69 g/mol
Smeltepunkt: 1960 °C
Tetthet: 6,72 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011145
CAS-nummer: 1313-99-1
EINECS: 215-215-7
Merck Indeks: 13,06540
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Dark grey-black Powder
Assay 75 to 77 % (Ni)