Platinium(IV)oksid 83% Pt
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: Platinum dioxide, Adam's type catalyst
195320010 195320050
ACRO195320010EA 3050 NOK
ACRO195320010 ACRO195320050
Platinium(IV)oksid 83% Pt
Platinium(IV)oksid
Formel: O₂Pt
MW: 227,08 g/mol
Smeltepunkt: 450 °C
Tetthet: 11,8 g/cm³ (20 °C)
MDL nummer: MFCD00011184
CAS-nummer: 1314-15-4
EINECS: 215-223-0
FN: 1479
ADR: 5.1,I
Merck Indeks: 12,07686
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Brown Powder
Assay ≥79 % (Pt)