Ruthenium(IV) oxide, vannfri 99.5+%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Ruthenium dioxide, Ruthenium tetroxide
218340010 218340050
ACRO218340010EA 1425 NOK
ACRO218340010 ACRO218340050
Ruthenium(IV) oxide, vannfri 99.5+%
Ruthenium(IV) oxide
Formel: O₂Ru
MW: 133,07 g/mol
Smeltepunkt: 1200 °C
Tetthet: 6,97 g/cm³
MDL nummer: MFCD00074857
CAS-nummer: 12036-10-1
EINECS: 234-840-6
ADR: 5.1,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Black Powder
Purity ≥99.50 %