Jern(II)sulfid 99.9% (trace metals basis) -100 mesh
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: Ferrous sulphide
315870100 315870500
ACRO315870100EA 1275 NOK
ACRO315870100 ACRO315870500
Jern(II)sulfid 99.9% (trace metals basis) -100 mesh
Jern(II)sulfid
Formel: FeS
MW: 87,91 g/mol
Smeltepunkt: 1195 °C
Tetthet: 4,84 g/cm³
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011013
CAS-nummer: 1317-37-9
EINECS: 215-268-6
ADR: 9,III
Merck Indeks: 12,04106
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Grey to brown to black Powder
Total trace metal impurities ≤0.1 %