Kobalt(II)sulfat heptahydrat ≥97%, TECHNICAL
Leverandør: VWR Chemicals
Danger
22926.268EA 2500 NOK
22926.268 22926.361
Kobalt(II)sulfat heptahydrat ≥97%, TECHNICAL
Kobalt(II)sulfat heptahydrat
Formel: CoSO₄·7H₂O
Smeltepunkt: 735 °C
Tetthet: 2,03 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00149658
CAS-nummer: 10026-24-1
EINECS: 233-334-2
FN: 3077
ADR: 9,III
Merck Indeks: 12,02510
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay Min. 97 %