Succin anhydrid 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
158760010 158760050 158760500 158760051 158762500
ACRO158760010EA 3075 NOK
ACRO158760010 ACRO158760050 ACRO158760500 ACRO158760051 ACRO158762500
Succin anhydrid 99%
Succin anhydrid
Formel: C₄H₄O₃
MW: 100,07 g/mol
Kokepunkt: 261 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 116…120 °C
Tetthet: 1,503 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 157 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00005525
CAS-nummer: 108-30-5
EINECS: 203-570-0
FN: 3261
ADR: 8,II
Merck Indeks: 12,09039
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Powder or crystals or flakes and/or chips
Infrared spectrum Conforms
Melting point 116 to 120 °C
Titration by coupling ≥98.5 %