Sodium dehydracetate for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
|
Warning
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14085.0005
8.14085.0250
8.14085.1000
8.14085.9025
8.14085.0005EA
308
NOK
8.14085.0005
8.14085.0250
8.14085.1000
8.14085.9025
Sodium dehydracetate for syntese, Sigma-Aldrich®
Sodium dehydracetate
Formel:
C₈H₇NaO₄ Smeltepunkt: 280…285 °C Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00040583 CAS-nummer: 4418-26-2 EINECS: 224-580-1 |
Spesifikasjon Testresultater
Solubility | 330 g/l (20 °C) |
Melting Point | 280 - 285 °C |
Molar Mass | 190.13 g/mol |
Bulk Density | 500 - 550 kg/m3 |
pH | 8.8 - 9.3 (100 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 360 °C |