Perylen 99+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
130070010 130070050
ACRO130070010EA 545 NOK
ACRO130070010 ACRO130070050
Perylen 99+%
Perylene
Formel: C₂₀H₁₂
MW: 252.32 g/mol
Kokepunkt: 443
Smeltepunkt: 277…280 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004142
CAS-nummer: 198-55-0
EINECS: 205-900-9
Merck Indeks: 12,07325
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Ochre to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 277 to 280 °C
HPLC ≥99.0 %