Perylen for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20969.0001 8.20969.0005
8.20969.0001EA 445 NOK
8.20969.0001 8.20969.0005
Perylen for syntese, Sigma-Aldrich®
Perylene
Formel: C₂₀H₁₂
MW: 252,32 g/mol
Kokepunkt: 443 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 273…278 °C
Tetthet: 1,362 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004142
CAS-nummer: 198-55-0
EINECS: 205-900-9
Merck Indeks: 12,07325
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility  - 0.0001 g/l (25 °C)
Melting Point 273 - 278 °C
Molar Mass 252.31 g/mol
Vapor Pressure  - 0.001 hPa (20 °C)