Phenanthridine 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
169250050 169250010 169250250
ACRO169250050EA 1450 NOK
ACRO169250050 ACRO169250010 ACRO169250250
Phenanthridine 98%
Phenanthridine
Formel: C₁₃H₉N
MW: 179,22 g/mol
Kokepunkt: 349 °C (769 mmHg)
Smeltepunkt: 104…108 °C
Tetthet: 1,1 g/cm³ (130 °C)
Flash punkt: 100 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004989
CAS-nummer: 229-87-8
EINECS: 205-934-4
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 104 to 108 °C
GC ≥97.5 %