Etidiumbromid
Leverandør: RESEARCH ORGANICS
Danger
RES3011E-A101X RES3011E-A102X
RESERES3011E-A101XEA 0 NOK
RESERES3011E-A101X RESERES3011E-A102X
Etidiumbromid
Etidiumbromid
Formel: C₂₁H₂₀BrN₃
Kokepunkt: 72 °C (0,1 mmHg)
Smeltepunkt: 261…264 °C
Tetthet: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: <100 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011724
CAS-nummer: 1239-45-8
EINECS: 214-984-6
FN: 2811
ADR: 6.1,I
Merck Indeks: 13,04751