18-Crown-6 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 1,4,7,10,13,16-Hexaoxacyclooctadecane, 18-Crown-6
181560050 181560250 181561000 181565000
ACRO181560050EA 475 NOK
ACRO181560050 ACRO181560250 ACRO181561000 ACRO181565000
18-Crown-6 99%
18-Crown-6
Formel: C₁₂H₂₄O₆
MW: 264,32 g/mol
Kokepunkt: 396 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 36…40 °C
Tetthet: 1,237 g/cm³ (25 °C)
Flash punkt: >110 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00005113
CAS-nummer: 17455-13-9
EINECS: 241-473-5
Merck Indeks: 13,02630
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to white Crystals or crystalline mass or liquid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 36 to 40 °C
GC ≥98.5 %