18-Crown-6 for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Warning
Synonymer: 1,4,7,10,13,16-Hexaoxacyclooctadecane, 18-Crown-6
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.11684.0005 8.11684.0025 8.11684.0002
8.11684.0005EA 368 NOK
8.11684.0005 8.11684.0025 8.11684.0002
18-Crown-6 for syntese, Sigma-Aldrich®
18-Crown-6
Formel: C₁₂H₂₄O₆
MW: 264,32 g/mol
Kokepunkt: 396 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 37…39 °C
Tetthet: 1,237 g/cm³ (25 °C)
Flash punkt: 109 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00005113
CAS-nummer: 17455-13-9
EINECS: 241-473-5
Merck Indeks: 13,02630
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Melting Point 36 - 39 °C
Molar Mass 264.32 g/mol
Flash Point 109 °C