Adenin 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: Purin-6-amine, 7H-Purin-6-amine, 6-Aminopurine
147440250 147441000 147445000
ACRO147440250EA 1575 NOK
ACRO147440250 ACRO147441000 ACRO147445000
Adenin 99%
Adenine
Formel: C₅H₅N₅
MW: 135,13 g/mol
Smeltepunkt: 360…365 °C (dec.)
Tetthet: 0,99741 g/cm³ (25 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00041790
CAS-nummer: 73-24-5
EINECS: 200-796-1
FN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Indeks: 13,00152
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (105°C, 5 hrs)
Sulfated ash ≤0.1 %
HPLC ≥98.5 %
Titration with HClO4 ≥98.5 %