Pyrazine 99+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Warning
131700100 131700250 131701000
ACRO131700100EA 525 NOK
ACRO131700100 ACRO131700250 ACRO131701000
Pyrazine 99+%
Pyrazine
Formel: C₄H₄N₂
Kokepunkt: 115…116 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 52…56 °C
Tetthet: 1,0311 g/cm³ (60.9 °C)
Flash punkt: 55 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00006122
CAS-nummer: 290-37-9
EINECS: 206-027-6
FN: 1325
ADR: 4.1,III
Merck Indeks: 13,08047
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 52 to 56 °C
GC ≥99.0 %