Pyrazine for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07064.0010 8.07064.0100 8.07064.0002
8.07064.0010EA 540 NOK
8.07064.0010 8.07064.0100 8.07064.0002
Pyrazine for syntese, Sigma-Aldrich®
Pyrazine
Formel: C₄H₄N₂
MW: 80,09 g/mol
Kokepunkt: 115 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 52 °C
Tetthet: 1,0311 g/cm³ (60.9 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00006122
CAS-nummer: 290-37-9
EINECS: 206-027-6
FN: 1325
ADR: 4.1,II
Merck Indeks: 13,08047
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 49 - 52 °C
Molar Mass 80.08 g/mol
Boiling Point 115 - 118 °C (1013 hPa)
Synonyms 1,4-Diazine
Hill Formula C4H4N2