2,5-Dimethylpyrazine 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
174520050 174520250
ACRO174520050EA 775 NOK
ACRO174520050 ACRO174520250
2,5-Dimethylpyrazine 99%
2,5-Dimethylpyrazine
Formel: C₆H₈N₂
MW: 108,14 g/mol
Kokepunkt: 155 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 15 °C
Tetthet: 0,99 g/cm³
Flash punkt: 63 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00006147
CAS-nummer: 123-32-0
EINECS: 204-618-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4987 to 1.5007 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %