1H-Pyrazole 98%, ren
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Pyrazole, 1H-Pyrazole
131740250 131741000
ACRO131740250EA 810 NOK
ACRO131740250 ACRO131741000
1H-Pyrazole 98%, ren
1H-Pyrazole
Formel: C₃H₄N₂
MW: 68,08 g/mol
Kokepunkt: 186 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 66…70 °C
Tetthet: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00005234
CAS-nummer: 288-13-1
EINECS: 206-017-1
Merck Indeks: 12,08144
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 66 to 70 °C
GC ≥97.5 %