1-Methyl-1H-pyrazole 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 1-Methylpyrazole
373540100 373540500
ACRO373540100EA 1200 NOK
ACRO373540100 ACRO373540500
1-Methyl-1H-pyrazole 98%
1-Methyl-1H-pyrazole
Formel: C₄H₆N₂
MW: 82,11 g/mol
Kokepunkt: 127 °C (760 mmHg)
Tetthet: 0,993 g/cm³
Flash punkt: 35 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00144943
CAS-nummer: 930-36-9
FN: 1993
ADR: 3,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4760 to 1.4780 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %