1-Methyl-1H-pyrazole ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 1-Methylpyrazole
M0969-25G M0969-5G
TCIAM0969-25GEA 1300 NOK
TCIAM0969-25G TCIAM0969-5G
1-Methyl-1H-pyrazole ≥98.0% (by GC)
1-Methyl-1H-pyrazole
Formel: C₄H₆N₂
MW: 82,11 g/mol
Kokepunkt: 127°C
Tetthet: 0,993 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 36°C
MDL nummer: MFCD00144943
CAS-nummer: 930-36-9
FN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d74a412cd1bebf2c82676d6f9ca18474eb08aa3d&vid=d74a412cd1bebf2c82676d6f9ca18474eb08aa3d&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %